5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
C3227-1G
C3227-5G
TCIAC3227-1GEA
88
EUR
TCIAC3227-1G
TCIAC3227-5G
5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Formula:
C₇H₅BFNO₂ MW: 164,9300 g/mol |
Número MDL:
MFCD03095147 Núm. CAS: 468718-30-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 112.0 % |