Cesium Pivalate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2-Dimethylpropionic acid Cesium salt, Pivalic acid Cesium salt, Trimethylacetic acid Cesium salt, Cesium 2,2-Dimethylpropionate, Cesium trimethylacetate
C3230-1G C3230-5G
TCIAC3230-1GEA 42 EUR
TCIAC3230-1G TCIAC3230-5G
Cesium Pivalate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Cesium Pivalate
Formula: C₅H₉CsO₂
Pto. de fusión: 348°C
Número MDL: MFCD10567040
Núm. CAS: 20442-70-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %