2-Chloro-N-(2-chloro-4-methyl-3-pyridyl)nicotinamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Chloro-N-(2-chloro-4-methylpyridin-3-yl)pyridine-3-carboxamide, 2-Chloro-N-(2-chloro-4-methylpyridin-3-yl)nicotinamide
C3241-5G C3241-25G
TCIAC3241-5GEA 82 EUR
TCIAC3241-5G TCIAC3241-25G
2-Chloro-N-(2-chloro-4-methyl-3-pyridyl)nicotinamide ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-N-(2-chloro-4-methyl-3-pyridyl)nicotinamide
Formula: C₁₂H₉Cl₂N₃O
MW: 282,12 g/mol
Número MDL: MFCD09031256
Núm. CAS: 133627-46-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a32e9536ab207f53cf189fa68fc0c6ce418e9a2&vid=2a32e9536ab207f53cf189fa68fc0c6ce418e9a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C