Benzyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Benzyloxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid Pinacol ester, Benzyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 1-Cbz-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid Pinacol ester, 1-Benzyloxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, Benzyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 1-Carbobenzoxy-1,2,3,6-tetrahydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-[1-(Carbobenzoxy)-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, N-Cbz-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
C3243-1G C3243-5G
TCIAC3243-1GEA 54 EUR
TCIAC3243-1G TCIAC3243-5G
Benzyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Benzyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formula: C₁₉H₂₆BNO₄
MW: 343,23 g/mol
Número MDL: MFCD11521562
Núm. CAS: 286961-15-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15eeb24bf49038e629c7f4b17d963b2616d04248&vid=15eeb24bf49038e629c7f4b17d963b2616d04248&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C