4-Cloro-3-fluoropiridina ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3245-1G C3245-5G
TCIAC3245-1GEA 60 EUR
TCIAC3245-1G TCIAC3245-5G
4-Cloro-3-fluoropiridina ≥95.0% (por GC)
4-Cloro-3-fluoropiridina
Formula: C₅H₃ClFN
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de fusión: -24°C
Pto. de inflamación: 28°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03453233
Núm. CAS: 2546-56-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afb2fe0c787bf3d3fc7db3d60e54dd975a80bc89&vid=afb2fe0c787bf3d3fc7db3d60e54dd975a80bc89&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %