Ácido (2-cloro-6-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
C3247-1G C3247-5G
TCIAC3247-1GEA 30 EUR
TCIAC3247-1G TCIAC3247-5G
Ácido (2-cloro-6-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2-cloro-6-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BClFO₂
Número MDL: MFCD04039892
Núm. CAS: 313545-32-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35baed016de2ce279dcf591baaeb50d4d5cea260&vid=35baed016de2ce279dcf591baaeb50d4d5cea260&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %