Ácido 4-cloro-2-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, (4-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
C3248-200MG C3248-1G
TCIAC3248-200MGEA 31 EUR
TCIAC3248-200MG TCIAC3248-1G
Ácido 4-cloro-2-metoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 4-cloro-2-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Número MDL: MFCD02684317
Núm. CAS: 762287-57-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6d2b1220e9c9b7885e05bd630e5d1cf6f462ab4&vid=a6d2b1220e9c9b7885e05bd630e5d1cf6f462ab4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %