5-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3260-5G C3260-25G
TCIAC3260-5GEA 44 EUR
TCIAC3260-5G TCIAC3260-25G
5-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzophenone ≥98.0% (por GC)
5-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzophenone
Formula: C₁₄H₁₁ClO₂
Número MDL: MFCD00002325
Núm. CAS: 68751-90-6
EINECS: 272-140-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9123bc062c79e4c14db8009b98a4a40eab76f47f&vid=9123bc062c79e4c14db8009b98a4a40eab76f47f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C