Ácido 3-cloro-2-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3261-1G
C3261-5G
TCIAC3261-1GEA
61
EUR
TCIAC3261-1G
TCIAC3261-5G
Ácido 3-cloro-2-metoxibenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-cloro-2-metoxibenzoico
Formula:
C₈H₇ClO₃ MW: 186,59 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00179306 Núm. CAS: 3260-93-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 120.0 to 124.0 deg-C |