4-Cloro-2-(trifluorometil)quinolina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3262-1G C3262-5G
TCIAC3262-1GEA 27 EUR
TCIAC3262-1G TCIAC3262-5G
4-Cloro-2-(trifluorometil)quinolina ≥97.0% (por GC)
4-Cloro-2-(trifluorometil)quinolina
Formula: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231.61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153105
Núm. CAS: 1701-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02c4f3c3f5d9581ee6c808d607c26bfe39176fd8&vid=02c4f3c3f5d9581ee6c808d607c26bfe39176fd8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C