Cesium(I) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C3264-1G C3264-5G
TCIAC3264-1GEA 70 EUR
TCIAC3264-1G TCIAC3264-5G
Cesium(I) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cesium(I) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formula: C₂CsF₆NO₄S₂
Pto. de fusión: 122°C
Número MDL: MFCD29472520
Núm. CAS: 91742-16-4
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %