4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Carboxy-2-nitrobenzeneboronic acid
C3265-1G C3265-5G
TCIAC3265-1GEA 28 EUR
TCIAC3265-1G TCIAC3265-5G
4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BNO₆
MW: 210,94 g/mol
Pto. de fusión: 261°C
Número MDL: MFCD00448780
Núm. CAS: 85107-54-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85ed86b1e096acc67b3fab28f0fd12f6e3168392&vid=85ed86b1e096acc67b3fab28f0fd12f6e3168392&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %