4-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloro-2-ethoxybenzeneboronic acid
C3267-200MG
C3267-1G
TCIAC3267-200MGEA
18
EUR
TCIAC3267-200MG
TCIAC3267-1G
4-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid
Formula:
C₈H₁₀BClO₃ MW: 200,43 g/mol |
Número MDL:
MFCD03094940 Núm. CAS: 850568-80-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 110.0 % |