4'-Cyano-4-decyloxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 10OCB, 4'-Decyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-(Decyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
C3269-1G C3269-5G
TCIAC3269-1GEA 84 EUR
TCIAC3269-1G TCIAC3269-5G
4'-Cyano-4-decyloxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
4'-Cyano-4-decyloxybiphenyl
Formula: C₂₃H₂₉NO
MW: 335,49 g/mol
Número MDL: MFCD01218034
Núm. CAS: 70247-25-5
EINECS: 274-495-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 79.0 to 87.0 deg-C