2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3273-5G
C3273-25G
TCIAC3273-5GEA
46
EUR
TCIAC3273-5G
TCIAC3273-25G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
Formula:
C₇H₅ClFNO₂ MW: 189.57 g/mol |
Número MDL:
MFCD11110549 Núm. CAS: 112108-73-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 38.0 to 42.0 deg-C |