2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3275-1G C3275-5G
TCIAC3275-1GEA 27 EUR
TCIAC3275-1G TCIAC3275-5G
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06658238
Núm. CAS: 34552-15-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %