Carbamato de terc-butilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
173450010 173450050 173450250
ACRO173450010EA 25.2 EUR
ACRO173450010 ACRO173450050 ACRO173450250
Carbamato de terc-butilo 98%
Carbamato de terc-butilo
Formula: C₅H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 105…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007962
Núm. CAS: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥97.5 %