(E)-4'-Chloro-4-methoxychalcone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E)-4'-Chloro-2-(4-methoxybenzal)acetophenone, (E)-4'-Chloro-2-(4-methoxybenzylidene)acetophenone
C3280-1G C3280-5G
TCIAC3280-1GEA 94 EUR
TCIAC3280-1G TCIAC3280-5G
(E)-4'-Chloro-4-methoxychalcone ≥98.0% (por GC)
(E)-4'-Chloro-4-methoxychalcone
Formula: C₁₆H₁₃ClO₂
Número MDL: MFCD00018708
Núm. CAS: 85502-87-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C