Ácido 2-cloro-4-iodobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C3281-1G C3281-5G
TCIAC3281-1GEA 40 EUR
TCIAC3281-1G TCIAC3281-5G
Ácido 2-cloro-4-iodobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2-cloro-4-iodobenzoico
Formula: C₇H₄ClIO₂
MW: 282,46 g/mol
Número MDL: MFCD05863523
Núm. CAS: 145343-76-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C