Ácido 4-cloro-2-(trifluorometil)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 4-cloro-α-α-α-trifluoro-o-toluico
C3285-1G C3285-5G
TCIAC3285-1GEA 23 EUR
TCIAC3285-1G TCIAC3285-5G
Ácido 4-cloro-2-(trifluorometil)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-cloro-2-(trifluorometil)benzoico
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Número MDL: MFCD03094162
Núm. CAS: 142994-09-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2acaab7478d3d3808680a01b1057d96f0716fe1a&vid=2acaab7478d3d3808680a01b1057d96f0716fe1a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C