5-Fluoropiridina-2-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-5-fluoropyridine
C3286-1G C3286-5G
TCIAC3286-1GEA 28 EUR
TCIAC3286-1G TCIAC3286-5G
5-Fluoropiridina-2-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
5-Fluoropiridina-2-carbonitrilo
Formula: C₆H₃FN₂
Número MDL: MFCD08741371
Núm. CAS: 327056-62-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C