3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-fluorobenzoic acid
C3287-1G C3287-5G
TCIAC3287-1GEA 55 EUR
TCIAC3287-1G TCIAC3287-5G
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Número MDL: MFCD07363791
Núm. CAS: 871329-84-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcd2c81fda0a20d2c4bca256ecd99f40d5017866&vid=dcd2c81fda0a20d2c4bca256ecd99f40d5017866&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 111.0 %