Carbamato de terc-butilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Carbamic acid tert-butyl ester
L00259.06
L00259.14
L00259.06EA
56.4
EUR
L00259.06
L00259.14
Carbamato de terc-butilo ≥98%
Carbamato de terc-butilo
Purity: 98+%
CAS No.: 4248-19-5
Molecular Formula: H2NCO2C(CH3)3
Formula Weight: 117.15
Melting Point: 106-110°
Beilstein Reference: 1744500
Formula:
C₅H₁₁NO₂ MW: 117.15 g/mol Pto. de fusión: 106…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007962 Núm. CAS: 4248-19-5 EINECS: 224-209-3 |