3'-Cloro-5'-fluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 1-(3-Chloro-5-fluorophenyl)ethanone

C3288-1G C3288-5G
TCIAC3288-1GEA 28 EUR
TCIAC3288-1G TCIAC3288-5G
3'-Cloro-5'-fluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
3'-Cloro-5'-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Número MDL: MFCD04115834
Núm. CAS: 842140-52-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR