2'-Chloro-5'-nitroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3289-1G C3289-5G
TCIAC3289-1GEA 30 EUR
TCIAC3289-1G TCIAC3289-5G
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone ≥98.0% (por GC)
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆ClNO₃
MW: 199,5911 g/mol
Número MDL: MFCD00052836
Núm. CAS: 23082-50-0
EINECS: 245-421-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C