2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C3295-25G C3295-5G
TCIAC3295-25GEA 62 EUR
TCIAC3295-25G TCIAC3295-5G
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Formula: C₄H₃Cl₂NS
MW: 168,0443 g/mol
Pto. de fusión: 35°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01073549
Núm. CAS: 105827-91-6
EINECS: 429-830-5
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %