2'-Cloro-5'-fluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3297-1G
C3297-5G
TCIAC3297-1GEA
30
EUR
TCIAC3297-1G
TCIAC3297-5G
2'-Cloro-5'-fluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
2'-Cloro-5'-fluoroacetofenona
Formula:
C₈H₆ClFO MW: 172,59 g/mol Pto. Ebullición: 82°C |
Número MDL:
MFCD00042574 Núm. CAS: 2965-16-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...