4'-Cloro-3'-fluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
C3298-1G C3298-5G
TCIAC3298-1GEA 35 EUR
TCIAC3298-1G TCIAC3298-5G
4'-Cloro-3'-fluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
4'-Cloro-3'-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆ClFO
Número MDL: MFCD04115858
Núm. CAS: 151945-84-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C