5-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid Pinacol ester, 2-(5-Chloro-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
C3301-1G
C3301-5G
TCIAC3301-1GEA
83
EUR
TCIAC3301-1G
TCIAC3301-5G
5-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (by GC, titration analysis)
5-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formula:
C₁₀H₁₄BClO₂S MW: 244,54 g/mol |
Número MDL:
MFCD08063140 Núm. CAS: 635305-24-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |