3-Cloro-5-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
C3307-5G C3307-25G
TCIAC3307-5GEA 69 EUR
TCIAC3307-5G TCIAC3307-25G
3-Cloro-5-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-5-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃ClF₃N
Número MDL: MFCD04115854
Núm. CAS: 693245-52-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66d8360d242185c8f87b263730b5215bcef3387f&vid=66d8360d242185c8f87b263730b5215bcef3387f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %