6-Chloro-4-quinolinol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3312-1G C3312-5G
TCIAC3312-1GEA 35 EUR
TCIAC3312-1G TCIAC3312-5G
6-Chloro-4-quinolinol ≥98.0% (por GC)
6-Chloro-4-quinolinol
Formula: C₉H₆ClNO
Pto. de fusión: 269°C
Número MDL: MFCD00024011
Núm. CAS: 23432-43-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098bf7e195ec0ccef1bc38438e83ee6ca1703052&vid=098bf7e195ec0ccef1bc38438e83ee6ca1703052&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %