λ-Carrageenan

Proveedor: TCI

Sinónimos: lambda-Carrageenan (High-viscosity)

C3313-25G C3313-500G
TCIAC3313-25GEA 60 EUR
TCIAC3313-25G TCIAC3313-500G
λ-Carrageenan
lambda-Carrageenan
Número MDL: MFCD00151513
Núm. CAS: 9064-57-7
EINECS: 232-953-5
Índice Merck: 14,01864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85a83389f1aeb190b2b8b2882b8fa02081030c4e&vid=85a83389f1aeb190b2b8b2882b8fa02081030c4e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Drying loss max. 15.0 %
Viscosity min. 70 mPa-s (0.3 %, H2O, 25 deg-C)
Ash Content max. 30.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR