5-Cloro-α-α-α,2-tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Cloro-4-fluoro-3-(trifluorometil)benceno, 4-Cloro-1-fluoro-2-(trifluorometil)benceno
C3317-1G C3317-5G
TCIAC3317-1GEA 33 EUR
TCIAC3317-1G TCIAC3317-5G
5-Cloro-α-α-α,2-tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
5-Cloro-α-α-α,2-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃ClF₄
MW: 198.55 g/mol
Pto. de inflamación: 47°C
Número MDL: MFCD00060655
Núm. CAS: 89634-74-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %