2-Cloro-5-iodotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3318-25G C3318-5G
TCIAC3318-25GEA 315 EUR
TCIAC3318-25G TCIAC3318-5G
2-Cloro-5-iodotolueno ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-5-iodotolueno
Formula: C₇H₆ClI
Pto. Ebullición: 240°C
Pto. de fusión: 10°C
Número MDL: MFCD03093903
Núm. CAS: 116632-41-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %