2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C3324-1G C3324-5G
TCIAC3324-1GEA 121 EUR
TCIAC3324-1G TCIAC3324-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol ≥98.0% (por GC)
2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol
Formula: C₉H₁₁ClO
Pto. Ebullición: 96°C
Número MDL: MFCD11870102
Núm. CAS: 1989-25-9
EINECS: 217-865-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C