Chlorobis[dicyclohexyl(phenyl)phosphino](o-tolyl)nickel(II)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C3325-100MG
C3325-500MG
TCIAC3325-100MGEA
73
EUR
TCIAC3325-100MG
TCIAC3325-500MG
Chlorobis[dicyclohexyl(phenyl)phosphino](o-tolyl)nickel(II)
Chlorobis[dicyclohexyl(phenyl)phosphino](o-tolyl)nickel(II)
Formula:
C₄₃H₆₁ClNiP₂ Pto. de fusión: 150°C |
Número MDL:
MFCD27978415 Núm. CAS: 1419179-26-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Elemental analysis (Carbon) | 67.00 to 74.00 % |