5-Chlorosaligenyl-N,N-diisopropylphosphoramidite ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C3326-200MG C3326-1G
TCIAC3326-200MGEA 79 EUR
TCIAC3326-200MG TCIAC3326-1G
5-Chlorosaligenyl-N,N-diisopropylphosphoramidite ≥95.0% (by titrimetric analysis)
5-Chlorosaligenyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Formula: C₁₃H₁₉ClNO₂P
Número MDL: MFCD30725743
Núm. CAS: 1620086-77-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %