Carbamato de terc-butilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Carbamic acid tert-butyl ester
B3132-25G B3132-5G
TCIAB3132-25GEA 65 EUR
TCIAB3132-25G TCIAB3132-5G
Carbamato de terc-butilo ≥98.0% (por GC)
Carbamato de terc-butilo
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Número MDL: MFCD00007962
Núm. CAS: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a4fbc793c43055e1575c234c01ca7a5ae9c2d1b&vid=4a4fbc793c43055e1575c234c01ca7a5ae9c2d1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C