4-(Chloromethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(Chloromethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridine
C3329-200MG C3329-1G
TCIAC3329-200MGEA 72 EUR
TCIAC3329-200MG TCIAC3329-1G
4-(Chloromethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (por GC)
4-(Chloromethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridyl
Formula: C₁₂H₁₁ClN₂
MW: 218,68 g/mol
Número MDL: MFCD24464190
Núm. CAS: 83799-54-6
UN: 3261
ADR: 8,III