3-Cloro-5-fluorofenilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C3330-1G C3330-5G
TCIAC3330-1GEA 61 EUR
TCIAC3330-1G TCIAC3330-5G
3-Cloro-5-fluorofenilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-5-fluorofenilacetonitrilo
Formula: C₈H₅ClFN
Número MDL: MFCD04038259
Núm. CAS: 493038-93-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19dbe6b4a3e6ab24c6683da821f074d2b77acfa1&vid=19dbe6b4a3e6ab24c6683da821f074d2b77acfa1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %