3-Cloro-p-cresol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C3333-5G C3333-25G
TCIAC3333-5GEA 37 EUR
TCIAC3333-5G TCIAC3333-25G
3-Cloro-p-cresol ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-p-cresol
Formula: C₇H₇ClO
Pto. Ebullición: 228°C
Número MDL: MFCD00060319
Núm. CAS: 615-62-3
EINECS: 210-439-1
UN: 3437
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91b58a9e5b03d37f2803ddfe37a77d61f7cd9956&vid=91b58a9e5b03d37f2803ddfe37a77d61f7cd9956&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C