4-Cloro-2-fluoro-5-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3334-25G C3334-5G
TCIAC3334-25GEA 300 EUR
TCIAC3334-25G TCIAC3334-5G
4-Cloro-2-fluoro-5-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-2-fluoro-5-nitrotolueno
Formula: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,57 g/mol
Número MDL: MFCD00134231
Núm. CAS: 18349-11-6
EINECS: 242-225-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C