2'-Cloro-5'-(trifluorometil)acetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3336-1G C3336-5G
TCIAC3336-1GEA 41 EUR
TCIAC3336-1G TCIAC3336-5G
2'-Cloro-5'-(trifluorometil)acetofenona ≥97.0% (por GC)
2'-Cloro-5'-(trifluorometil)acetofenona
Formula: C₉H₆ClF₃O
MW: 222.59 g/mol
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00045092
Núm. CAS: 71648-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=480a50615e3e53fe36390402379b6651cf323e86&vid=480a50615e3e53fe36390402379b6651cf323e86&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %