4-(4-Chlorophenyl)piperidine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3337-1G C3337-5G
TCIAC3337-1GEA 93 EUR
TCIAC3337-1G TCIAC3337-5G
4-(4-Chlorophenyl)piperidine ≥97.0% (por GC)
4-(4-Chlorophenyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₄ClN
MW: 195,69 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Número MDL: MFCD03077010
Núm. CAS: 26905-02-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C