5-Chloro-2-methylbenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3339-1G C3339-5G
TCIAC3339-1GEA 22 EUR
TCIAC3339-1G TCIAC3339-5G
5-Chloro-2-methylbenzonitrile ≥98.0% (por GC)
5-Chloro-2-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
MW: 151,5929 g/mol
Número MDL: MFCD00045599
Núm. CAS: 50712-70-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C