4-Cloro-3-fluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C3344-1G C3344-5G
TCIAC3344-1GEA 77 EUR
TCIAC3344-1G TCIAC3344-5G
4-Cloro-3-fluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Cloro-3-fluorobencilamina
Formula: C₇H₇ClFN
Número MDL: MFCD04116008
Núm. CAS: 72235-58-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %