3'-Cloro-4'-fluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3346-5G C3346-25G
TCIAC3346-5GEA 29 EUR
TCIAC3346-5G TCIAC3346-25G
3'-Cloro-4'-fluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
3'-Cloro-4'-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Número MDL: MFCD00042203
Núm. CAS: 2923-66-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efca6f132e9cb518256745e4edb8af1e8adb103a&vid=efca6f132e9cb518256745e4edb8af1e8adb103a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C