[4'-(Carbazol-9-yl)-4-biphenylyl]boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4'-(9H-Carbazol-9-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
C3353-200MG C3353-1G
TCIAC3353-200MGEA 49 EUR
TCIAC3353-200MG TCIAC3353-1G
[4'-(Carbazol-9-yl)-4-biphenylyl]boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
[4'-(Carbazol-9-yl)-4-biphenylyl]boronic acid
Formula: C₂₄H₁₈BNO₂
MW: 363,22 g/mol
Número MDL: MFCD28978624
Núm. CAS: 858131-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3fffa5a59ccefd97d613c1537db0e4acd9c4767&vid=b3fffa5a59ccefd97d613c1537db0e4acd9c4767&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 105.0 %