5-Cloro-2-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-(trifuloromethyl)phenol, 1-Chlor-2-hydroxy-5-(trifluormethyl)benzol, 3-Chloro-4-hydroxybenzotrifluoride, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
C3355-25G C3355-5G
TCIAC3355-25GEA 345 EUR
TCIAC3355-25G TCIAC3355-5G
5-Cloro-2-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (por GC)
5-Cloro-2-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,56 g/mol
Pto. Ebullición: 66°C
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00042217
Núm. CAS: 35852-58-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %