3-Cloro-2-iodotolueno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3364-5G C3364-25G
TCIAC3364-5GEA 53 EUR
TCIAC3364-5G TCIAC3364-25G
3-Cloro-2-iodotolueno ≥95.0% (por GC)
3-Cloro-2-iodotolueno
Formula: C₇H₆ClI
Pto. Ebullición: 125°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051756
Núm. CAS: 5100-98-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb1c2a86355fd3e5c2d07f4ab1b38255b5315423&vid=bb1c2a86355fd3e5c2d07f4ab1b38255b5315423&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %